missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-1-Palmitoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC

Produktkod. 30409930
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30409930 2.5 mg 2.5mg
30425147 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30409930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP1589522.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1246833-66-8
Molekylformel C37H62D5ClO4
Molekylvikt (g/mol) 616.41
LEDER O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC([2H])([2H])C(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)([2H])C([2H])([2H])Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-1-Palmitoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol-d5
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C37H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3/b13-11+,18-17+
Formel vikt 615.5042
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.