Läs mer
rac-1-Palmitoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-Palmitoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 1246833-87-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C37H67ClO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Palmitic-linoleic MCPD |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3/b13-11-,18-17- |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC |
| IUPAC-namn | (1-chloro-3-hexadecanoyloxypropan-2-yl) (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 611.38 |
| Visa mer |