missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-klorpropandiol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| Molekylformel | C37H64D5ClO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (9Z)-9-Octadecenoic Acid 1-(Chloromethyl)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl Ester-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C37H69ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3/b18-17-/i33D2,34D2,35D |
| LEDER | O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 618.43 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?