Läs mer
rac 1-Palmitoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Palmitoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-35(40)37(42,33-38)36(41)34(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h36,41-42H,3-33H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 614.5041 |