Läs mer
rac 1-Palmitoyl-3-kloropropandiol, TRC
Produktkod. 30427221
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30427221 25 mg
1 options
Produktkod. 30427221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP15650025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Palmitoyl-3-chloropropanediol
CAS 30557-04-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H37 Cl O3
Kvantitet 25 mg
Synonym Palmitic acid','3-chloro-2-hydroxypropyl ester (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-palmitate, Rac-1-palmitoyl-3-chloropropane-1,2-diol
InChI formel InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,21H,2-17H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl
IUPAC-namn (3-klor-2-hydroxypropyl) hexadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 348.95
Formel vikt 348.2431