missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 22990-19-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H15 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (±)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (±)-IQL, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylisoquinoline, NSC 338399 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2 |
| LEDER | C1Cc2ccccc2C(N1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.29 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?