Läs mer
rac-1-Stearoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Produktkod. 30414501
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414501 10 mg
30417367 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30414501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68652710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1795785-84-0
Molekylformel C21H36D5ClO3
Molekylvikt (g/mol) 382.03
Synonym Octadecanoic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, Stearic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 1-Stearate
LEDER [2H][C@](C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)(C([2H])([2H])Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-1-Stearoyl-3-chloropropanediol-d5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H41ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,23H,2-19H2,1H3/t20-/m1/s1/i18D2,19D2,20D
Formel vikt 381.3058