Läs mer
rac-1-Stearoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Stearoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 22094-20-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H41 Cl O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Stearic acid','3-chloro-2-hydroxypropyl ester (8CI), 1,2-Propanediol','3-chloro-','1-stearate (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-stearate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H41ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,23H,2-19H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl |
| IUPAC-namn | (3-chloro-2-hydroxypropyl) octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 377 |
| Visa mer |