Läs mer
rac-11-Deoxy-8(12)-dehydro Misoprostol, TRC
Produktkod. 18023750
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18023750 1 mg
18063240 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18023750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2326301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1331639-92-9
Molekylformel C22 H36 O4
Molekylvikt (g/mol) 364.5188
Synonym (±)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, Methyl 7-[2-[4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxo-1-cyclopentenyl]heptanoate, (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, rac-Misoprostol B1
IUPAC-namn Metyl 7-[2-(4-hydroxy-4-metylokt-1-enyl)-5-oxocyklopenten-1-yl]heptanoat
LEDER CCCCC(C)(O)CC=CC1=C(CCCCCCC(=O)OC)C(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-11-Deoxy-8(12)-dehydro Misoprostol
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,25H,4-9,12-17H2,1-3H3
Formel vikt 364.2614