Läs mer
rac-2-[(1-Amino-3-methyl)butyl]aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-2-[(1-Amino-3-methyl)butyl]aniline |
| CAS | 1246816-03-4 |
| Molekylformel | C11H18N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Amino-2-[(1-Amino-3-methyl)butyl]benzene, 2-Amino-alpha-(2-methylpropyl)benzenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2/c1-8(2)7-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,11H,7,12-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CC(N)c1ccccc1N |
| IUPAC-namn | 2-(1-amino-3-methylbutyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.27 |
| Formel vikt | 178.147 |