missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-N-oxyl-4, 4-(5-spirohydantoin), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-N-oxyl-4, 4-(5-spirohydantoin) |
| CAS | 15871-56-4 |
| Molekylformel | C11H18N3O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7,7,9,9-Tetramethyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yloxy, 1,3,8-Triaza-7,7,9,9-tetramethyl-2,4-dioxospiro[4.5]decane-8-oxyl |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N3O3/c1-9(2)5-11(6-10(3,4)14(9)17)7(15)12-8(16)13-11/h5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,15,16) |
| LEDER | CC1(C)CC2(CC(C)(C)N1[O])NC(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | 8-λ^{1}-oxidanyl-7,7,9,9-tetramethyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.28 |
| Formel vikt | 240.1348 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?