Läs mer
rac-2,3-Dimerkaptosuccinsyra, TRC
Produktkod. 30384300
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384300 5 mg
30371277 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30384300 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5556205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 10008-75-0
Molekylformel C4H6O4S2
Kvantitet 5 mg
Synonym DL-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, DL-Dimercaptosuccinic Acid, rac-Dimercaptosuccinic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2-/m0/s1
LEDER S[C@H](C(O)=O)[C@H](S)C(O)=O
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dimerkaptosuccinsyra
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 181.97