Läs mer
rac-2,3-Dimerkaptosuccinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid |
| CAS | 10008-75-0 |
| Molekylformel | C4H6O4S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | DL-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, DL-Dimercaptosuccinic Acid, rac-Dimercaptosuccinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2-/m0/s1 |
| LEDER | S[C@H](C(O)=O)[C@H](S)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-dimerkaptosuccinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vikt | 181.97 |