missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-2’,4’,5’-Trimethyl Ketoprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-[3-(2,4,5-Trimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid |
| CAS | 1797984-80-5 |
| Molekylformel | C19 H20 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid','α-methyl-3-(2,4,5-trimethylbenzoyl)- (ACI), α-Methyl-3-(2,4,5-trimethylbenzoyl)benzeneacetic acid (ACI), Ketoprofen Imp. L (EP), (2RS)-2-[3-(2,4,5-Trimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O3/c1-11-8-13(3)17(9-12(11)2)18(20)16-7-5-6-15(10-16)14(4)19(21)22/h5-10,14H,1-4H3,(H,21,22) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2cc(C)c(C)cc2C |
| IUPAC-namn | 2-[3-(2,4,5-trimethylbenzoyl)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.36 |
| Formel vikt | 296.141 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?