Läs mer
rac 2-(4-Formylphenyl)propionic Acid (Ibuprofen Impurity K), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 178.063 |
| Procent renhet | >95% |