missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac 2,4-O-Dimethylzearalenone-d6, TRC

Produktkod. 30374250
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374250 10 mg
30370541 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47970210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1246833-55-5
Molekylformel C20H20D6O5
Molekylvikt (g/mol) 352.45
Synonym 3,4,5,6,9,10-Hexahydro-14,16-dimethoxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione-d6, (+/-)-Zearalenone-d6 Dimethyl Ether
LEDER [2H]C1(CCC(=O)CCCC=CC2=CC(=CC(=C2C(=O)OC1([2H])C([2H])([2H])[2H])OC)OC)[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac 2,4-O-Dimethylzearalenone-d6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26O5/c1-14-8-7-11-16(21)10-6-4-5-9-15-12-17(23-2)13-18(24-3)19(15)20(22)25-14/h5,9,12-14H,4,6-8,10-11H2,1-3H3/i1D3,8D2,14D
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.