Läs mer
rac 2-Aminothiazoline-4-carboxylic Acid-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 2-Aminothiazoline-4-carboxylic Acid-13C,15N2 |
| CAS | 1346599-59-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C C3 H6 15N2 O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid-13C,15N2, 2-Aminothiazoline-4-carboxylic Acid-13C,15N2, 2-Iminothiazolidine-4-carboxylic Acid-13C,15N2, ATCA-13C,15N2, DL-2-Amino-2-thiazolin-4-carboxylic Acid-13C,15N2, DL-2-Amino-2-thiazoline-4-carboxylic Acid-13C,15N2, DL-2-Aminothiazoline-4-carboxylic Acid-13C,15N2, NSC 25069-13C,15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h2H,1H2,(H2,5,6)(H,7,8)/i4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | [15NH2][13C]1=[15N]C(CS1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(^{15}N)azanyl-(2^{13}C,3^{15}N)4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.15 |
| Visa mer |