Läs mer
rac 2-Chloro Nicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 2-Chloro Nicotine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2/c1-13-7-3-5-9(13)8-4-2-6-12-10(8)11/h2,4,6,9H,3,5,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 196.0767 |