Läs mer
rac 2 – Kloronikotin, TRC
Produktkod. 30138062
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138062 25 mg
30138005 5 mg
30009658 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38056525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871894-35-8
Molekylformel C10H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 196.68
Synonym 2-Chloro-3-(tetrahydro-1-methyl-2-pyrryl)pyridine, 2-Chloro-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
IUPAC-namn 2-kloro-3-(1-metylpyrrolidin-2-yl)pyridin
LEDER Fc1cc2[C@@H]3[C@@H](CC=C3)C(Nc2c(F)c1)c4cnccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac 2-Chloro Nicotine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2/c1-13-7-3-5-9(13)8-4-2-6-12-10(8)11/h2,4,6,9H,3,5,7H2,1H3
Formel vikt 196.0767