Läs mer
rac 2-Hydroxy Ibuprofen-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 2-Hydroxy Ibuprofen-d6 |
| CAS | 1217055-71-4 |
| Molekylformel | C13H12D6O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(O)(Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[4-[3,3,3-trideuterio-2-hydroxy-2-(trideuteriomethyl)propyl]phenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.32 |
| Formel vikt | 228.1633 |