Läs mer
rac 2-Hydroxy Ibuprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 222.1256 |