Läs mer
rac-2-Hydroxy Nicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-2-Hydroxy Nicotine |
| CAS | 2055-24-5 |
| Molekylformel | C10H14N2O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-2(1H)-pyridinone, (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-2(1H)-pyridinone, (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-2-pyridinol, (±)3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-2-pyridone, NSC 68656 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-12-7-3-5-9(12)8-4-2-6-11-10(8)13/h2,4,6,9H,3,5,7H2,1H3,(H,11,13) |
| LEDER | O=C1NC=CC=C1C2CCCN2C |
| IUPAC-namn | 3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)-1H-pyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vikt | 178.1106 |