missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac 2-Isopropyl Pentanoic Acid, TRC

Produktkod. 18051750
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18051750 100 mg
18030550 250 mg
17999849 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18051750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI872870100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 62391-99-5
Molekylvikt (g/mol) 144.21
LEDER CCCC(C(C)C)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac 2-Isopropyl Pentanoic Acid (Sodium Valproate Impurity C)
Molekylformel C8H16O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Valproic Acid EP Impurity C (Valproic Acid USP Related Compound B)
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.