missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-2-Linoleoyl-3-chloropropanediol-d5, 95%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-2-Linoleoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1331636-39-5 |
| Molekylformel | C21H32D5ClO3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 2-Linoleate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h6-7,9-10,20,23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC-namn | (1-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-hydroxypropan-2-yl) (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 378 |
| Formel vikt | 377.2745 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?