missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-2-Linoleoyl-3-chloropropanediol-d5, 95%, TRC

Produktkod. 30480670
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480670 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30480670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46780725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-2-Linoleoyl-3-chloropropanediol-d5
CAS 1331636-39-5
Molekylformel C21H32D5ClO3
Kvantitet 25 mg
Synonym 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 2-Linoleate
InChI formel InChI=1S/C21H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h6-7,9-10,20,23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D
LEDER [2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])Cl
IUPAC-namn (1-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-hydroxypropan-2-yl) (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
Molekylvikt (g/mol) 378
Formel vikt 377.2745
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.