missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-2-Methyl-2,3-epoxy-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]benzopyran-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-2-Methyl-2,3-epoxy-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]benzopyran-5-one |
| CAS | 1217816-92-6 |
| Molekylformel | C19H14O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O4/c1-19-17(23-19)14(11-7-3-2-4-8-11)15-16(22-19)12-9-5-6-10-13(12)21-18(15)20/h2-10,14,17H,1H3 |
| LEDER | CC12OC1C(C3=C(O2)c4ccccc4OC3=O)c5ccccc5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.31 |
| Formel vikt | 306.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?