Läs mer
rac-2-Methyl-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]benzopyran-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-2-Methyl-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]benzopyran-5-one |
| CAS | 15151-14-1 |
| Molekylformel | C19H14O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Methyl-4-phenyl-4H,5H-pyrano[3,2-c][1]benzopyran-5-one, 2-Methyl-4-phenyl-5-oxo-gamma-pyrano[3,2-c][1]benzopyran |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O3/c1-12-11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21-12)14-9-5-6-10-16(14)22-19(17)20/h2-11,15H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(C2=C(O1)c3ccccc3OC2=O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]chromen-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.31 |
| Formel vikt | 290.0943 |