missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 2-Oleoyl-3-chloropropanediol-d5, 95%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 2-Oleoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1331669-45-4 |
| Molekylformel | C21H34D5ClO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (9Z)-9-Octadecenoic Acid 2-Chloro-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester-d5, (1-Chloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-hydroxypropan-2-yl) Octadec-9-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/i18D2,19D2,20D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC-namn | (1-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-hydroxypropan-2-yl) (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.02 |
| Formel vikt | 379.2902 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?