missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 2-Palmitoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 2-Palmitoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 20618-92-2 |
| Molekylformel | C19H37ClO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Hexadecanoic Acid 2-Chloro-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, Palmitic Acid 2-Chloro-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol 2-Palmitate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,21H,2-17H2,1H3 |
| LEDER | O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC(CCl)CO |
| IUPAC-namn | (1-chloro-3-hydroxypropan-2-yl) hexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.95 |
| Formel vikt | 348.2431 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?