Läs mer
rac 3,4-Dihydroxymandelic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-3,4-Dihydroxymandelic Acid (DOMA) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O5/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,9-11H,(H,12,13) |
| Formel vikt | 184.0372 |
| Procent renhet | >95% |