Läs mer
rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol-d5, TRC
Produktkod. 30376124
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376124 10 mg
30372956 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45451210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1794783-36-0
Molekylformel C8H5D5O4
Molekylvikt (g/mol) 175.19
Synonym DL-3,4-Dihydroxyphenylglycol-d5, (+/-)-4-(1,2-Dihydroxyethyl)pyrocatechol-d5, 4-(1,2-Dihydroxyethyl)-1,2-benzenediol-d5
LEDER OC1=C(O)C([2H])=C(C(O)C([2H])([2H])O)C([2H])=C1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol-d5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2/i1D,2D,3D,4D2