Läs mer
rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2 |
| Formel vikt | 170.0579 |
| Procent renhet | >95% |