missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 3-Aminobutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminobutyric acid |
| CAS | 541-48-0 |
| Molekylformel | C4 H9 N O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | β-Aminobutyric acid, 3-Aminobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(N)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-aminobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.12 |
| Formel vikt | 103.0633 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?