missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-3-Aminoisobutyric Acid-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-3-Aminoisobutyric Acid-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1346602-62-7 |
| Molekylformel | C4H7D3ClNO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Amino-2-(methyl-d3)propanoic Acid Hydrochloride, 3-Amino-2-(methyl-d3)propanoic Acid-d3 Hydrochloride, 2-(Methyl-d3)-β-alanine-d3 Hydrochloride, (±)-3-Aminoisobutyric-d3 Acid Hydrochloride, DL-β-Aminoisobutyric-d3 Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(2-5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H/i1D3; |
| LEDER | NCC(C([2H])([2H])[2H])C(O)=O.Cl |
| IUPAC-namn | 2-(aminomethyl)-3,3,3-trideuteriopropanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.6 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?