missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-3-Aminoisobutyric Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-3-Aminoisobutyric Acid Hydrochloride |
| CAS | 28267-25-6 |
| Molekylformel | C4H10ClNO2 |
| Synonym | 3-Amino-2-methylpropanoic Acid Hydrate, 3-Amino-2-methylpropanoic Acid Hydrochloride, 2-Methyl-β-alanine Hydrochloride, (±)-3-Aminoisobutyric Acid Hydrochloride, DL-β-Aminoisobutyric Acid Hydrochloride; |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(2-5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H |
| LEDER | CC(CN)C(=O)O.Cl |
| IUPAC-namn | 3-amino-2-methylpropanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.58 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 139.04 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?