Läs mer
rac 3-Chloro-1-phenylpropanol, TRC
Artikelnummer. 30135895
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30135895 100 mg
30007105 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC379650100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18776-12-0
Molekylformel C9H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 170.64
Synonym alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, (-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzyl Alcohol;
IUPAC-namn 3-chloro-1-phenylpropan-1-ol
LEDER OC(CCCl)c1ccccc1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material rac 3-Chloro-1-phenylpropanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2
Formel vikt 170.0498
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.