Läs mer
rac-3-(Dimethylamino)-1-(3-benzyloxyphenyl)-2-methyl-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-3-(Dimethylamino)-1-(3-benzyloxyphenyl)-2-methyl-1-propanone |
| CAS | 41489-62-7 |
| Molekylformel | C19H23NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2/c1-15(13-20(2)3)19(21)17-10-7-11-18(12-17)22-14-16-8-5-4-6-9-16/h4-12,15H,13-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CN(C)C)C(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.39 |
| Formel vikt | 297.1729 |