Läs mer
rac-3-Hexadecanamido-2-metoxipropan-1-ol fosfokolinmonohydrat, TRC
Produktkod. 30402061
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30402061 5 mg
1 options
Produktkod. 30402061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2935005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-3-Hexadecanamido-2-methoxypropan-1-ol Phosphocholine
CAS 163751-35-7
Molekylformel C25 H51 N2 O6 P . H2 O
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H51N2O6P.H2O/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4;/h24H,6-13,15-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30);1H2
LEDER O.CCCCCCCCC[C]CCCCCC(=O)NCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC
IUPAC-namn [3-(hexadecanoylamino)-2-metoxipropyl] 2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 524.671
Formel vikt 524.359