Läs mer
rac 3-Hydroxy-3-merkaptometylkinuklidin, TRC
Produktkod. 30402422
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402422 250 mg
30407130 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30402422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH945735250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107220-26-8
Molekylformel C8 H15 N O S
Molekylvikt (g/mol) 173.28
Synonym 3-(Mercaptomethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, Cevimeline Impurity
IUPAC-namn 3-(sulfanylmetyl)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-ol
LEDER OC1(CS)CN2CCC1CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NOS/c10-8(6-11)5-9-3-1-7(8)2-4-9/h7,10-11H,1-6H2
Formel vikt 173.0874