missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-3-Hydroxy-N-methyl-isomorphinan, TRC

Produktkod. 30479616
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479616 5 mg
30464525 1 mg
30466429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479616 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5376005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 59684-82-1
Molekylformel C18H23NO
Molekylvikt (g/mol) 257.37
Synonym (4bR,8aS,9R)-11-methyl-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)phenanthren-3-ol, (14alpha)-(±)-17-Methyl-morphinan-3-ol
LEDER CN1CC[C@]23CCCC[C@@H]2[C@H]1Cc4ccc(O)cc34

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-3-Hydroxy-N-methyl-isomorphinan
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16-,17-/m1/s1
Formel vikt 257.178
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.