Läs mer
rac 3-Hydroxybutyric Acid-13C4 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 3-Hydroxybutyric Acid-13C4 Sodium Salt |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1; |
| Formel vikt | 130.04 |