Läs mer
rac 3-Hydroxybutyric Acid-d2 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 3-Hydroxybutyric acid 2,2-d2 sodium salt |
| CAS | 352439-00-0 |
| Molekylformel | C4 2H2 H5 O3 . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Butanoic-2,2-d2 acid, 3-hydroxy-, monosodium salt (9CI), 3-Hydroxybutanoic-2,2-d2 acid sodium salt, Sodium (±)-3-Hydroxybutyrate-2,2-d2, rac 3-Hydroxybutyric Acid-d2 Sodium Salt, 3-Hydroxybutanoic Acid-2,2-D2 Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i2D2; |
| LEDER | [Na+].[2H]C([2H])(C(C)O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2,2-dideuterio-3-hydroxybutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.1 |
| Formel vikt | 128.0418 |