Läs mer
rac 3 – hydroxysmörsyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 17998574
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998574 10 g
17938494 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17998574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH83302010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-83-4
Molekylformel C4H7NaO3
Molekylvikt (g/mol) 126.09
Synonym 3-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 3-Hydroxybutyric Acid Monosodium Salt, DL-β-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium 3-Hydroxybutyrate, Sodium Dl-β-hydroxybutyrate, Sodium β-Hydroxybutyrate, β-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt;
LEDER [Na+].CC(O)CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac 3-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt (BHB)
Kvantitet 10 g