Läs mer
rac 3 – hydroxydekansyra metylester, TRC
Produktkod. 30398355
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398355 25 mg
30393030 100 mg
30390174 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30398355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH93399525MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62675-82-5
Molekylformel C11 H22 O3
Molekylvikt (g/mol) 202.29
Synonym (±)-Methyl 3-Hydroxydecanoate, Methyl 3-Hydroxydecanoate, Methyl β-Hydroxydecanoate
IUPAC-namn Metyl 3-hydroxydecanoat
LEDER CCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Hydroxydecanoate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H22O3/c1-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11(13)14-2/h10,12H,3-9H2,1-2H3
Formel vikt 202.1569