Läs mer
rac 3-Hydroxydecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 3-Hydroxydecanoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 188.1412 |