Läs mer
rac-3-Hydroxypentanoic Acid-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-3-Hydroxypentanoic Acid-D3 |
| CAS | 2714410-58-7 |
| Molekylformel | C5 D3 H7 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxyvaleric Acid-D3, (±)-3-Hydroxypentanoic Acid-D3, 3-Hydroxy-n-valeric Acid-D3, β-Hydroxy-n-valeric Acid-D3, β-Hydroxyvaleric Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CC(O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5,5,5-trideuterio-3-hydroxypentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.15 |
| Formel vikt | 121.082 |