Läs mer
rac-3-hydroxypentansyra, TRC
Produktkod. 30134552
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134552 500 mg
30012721 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH949470500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10237-77-1
Molekylformel C5 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Synonym Pentanoic acid, 3-hydroxy-, Valeric acid, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxypentanoic acid, (±)-3-Hydroxypentanoic acid, 3-Hydroxy-n-valeric acid, 3-Hydroxyvaleric acid, β-Hydroxy-n-valeric acid, β-Hydroxyvaleric acid
IUPAC-namn 3-hydroxypentansyra
LEDER CCC(O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-3-Hydroxypentanoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formel vikt 118.063
Procent renhet >95%