missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac 3-O-Methyl DOPA, TRC

Produktkod. 30004209
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004209 25 mg
17942265 100 mg
17971905 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30380525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7636-26-2
Molekylformel C10 H13 N O4
Molekylvikt (g/mol) 211.21
Synonym (2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid, Levodopa Imp. C (EP), 3-Methoxy-DL-tyrosine, (DL)-3-O-Methyldopa, Levodopa Related Compound B, 3-methoxytyrosine
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
LEDER COc1cc(CC(N)C(=O)O)ccc1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-DL-tyrosine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 211.0845
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.