Läs mer
rac-3-Octadecanamido-2-Methoxypropan-1-ol Phosphocholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-3-Octadecanamido-2-Methoxypropan-1-ol Phosphocholine |
| CAS | 163702-19-0 |
| Molekylformel | C27 H57 N2 O6 P . H2 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3,5-Dioxa-9-aza-4-phosphaheptacosan-1-aminium','4-hydroxy-7-methoxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-','inner salt','4-oxide','hydrate (9CI), 3,5-Dioxa-9-aza-4-phosphaheptacosan-1-aminium','4-hydroxy-7-methoxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-','inner salt','4-oxide','hydrate','(±)-, rac-3-Octadecanamido-2-methoxypropan-1-ol phosphocholine |
| InChI formel | InChI=1S/C27H57N2O6P.H2O/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27(30)28-24-26(33-5)25-35-36(31,32)34-23-22-29(2,3)4;/h26H,6-25H2,1-5H3,(H-,28,30,31,32);1H2 |
| LEDER | O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC |
| IUPAC-namn | [2-methoxy-3-(octadecanoylamino)propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 554.74 |
| Formel vikt | 554.406 |