Läs mer
rac 4-(3,4-diklorfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon, TRC
Produktkod. 30376981
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30376981 1 g
1 options
Produktkod. 30376981 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4357051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS 79560-19-3
Molekylformel C16 H12 Cl2 O
Kvantitet 1 g
Synonym 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro- (9CI), (+)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, Sertraline tetralone
InChI formel InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2
LEDER Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23
IUPAC-namn 4-(3,4-diklorofenyl)-3,4-dihydro-2H-nafthalen-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 291.17
Formel vikt 290.0265